Merck
MAT048696124
Matrix Scientific
(4-Iodobutyl)perfluorocyclohexane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.06
Numer MDL:
Iupac Name
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(4-iodobutyl)cyclohexane
Inchi Code
1S/C10H8F11I/c11-5(3-1-2-4-22)6(12,13)8(16,17)10(20,21)9(18,19)7(5,14)15/h1-4H2
Klucz InChI
YPCPYZKAISYTCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012854.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012854.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)