Merck
MAT047031192
Matrix Scientific
1-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]-2-pyrrolidinecarboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.74
Numer MDL:
Iupac Name
1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]proline
Inchi Code
1S/C11H12ClNO4S/c12-8-3-5-9(6-4-8)18(16,17)13-7-1-2-10(13)11(14)15/h3-6,10H,1-2,7H2,(H,14,15)
Klucz InChI
JXMXHRZHMZMBDK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012124.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012124.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)