Merck
MAT047030812
Matrix Scientific
N-(Pyridin-3-ylcarbonyl)methionine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.31
Numer MDL:
Iupac Name
methyl-N-(3-pyridinylcarbonyl)homocysteine
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-17-6-4-9(11(15)16)13-10(14)8-3-2-5-12-7-8/h2-3,5,7,9H,4,6H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
XPOZUYPEUMYKMV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011779.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011779.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)