Merck
MAT047030691
Matrix Scientific
Benzyl trifluoromethyl sulfide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.2
Numer MDL:
bp
76-77/30 Torr
Iupac Name
{[(trifluoromethyl)sulfanyl]methyl}benzene
Inchi Code
1S/C8H7F3S/c9-8(10,11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
OUYBCTGEJCWZHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012512.html
Boiling point
76-77/30 Torr
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012512.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)