Merck
MAT047029815
Matrix Scientific
1-Allyloxy-3-methylamino-propan-2-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.2
Numer MDL:
bp
118-119/23 Torr
Iupac Name
1-(allyloxy)-3-(methylamino)-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-3-4-10-6-7(9)5-8-2/h3,7-9H,1,4-6H2,2H3
Klucz InChI
GVUKYWNSUGHMHQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010860.html
Boiling point
118-119/23 Torr
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010860.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)