Merck
MAT047029753
Matrix Scientific
2-Bromo-N-phenethyl-propionamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.14
Numer MDL:
mp
92
Iupac Name
2-bromo-N-(2-phenylethyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-9(12)11(14)13-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
KYGVWQHKDRIQKQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010804.html
Melting Point
92
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010804.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)