Merck
MAT047029586
Matrix Scientific
(3-Methoxy-benzyl)-(tetrahydro-furan-2-ylmethyl)-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.3
Numer MDL:
Iupac Name
(3-methoxyphenyl)-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-15-12-5-2-4-11(8-12)9-14-10-13-6-3-7-16-13/h2,4-5,8,13-14H,3,6-7,9-10H2,1H3
Klucz InChI
IEMDSULAWKUBMN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010696.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010696.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)