Merck
MAT047028692
Matrix Scientific
But-2-ynyl-cyclohexyl-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.25
Numer MDL:
tw
105-106/12 Torr
gęstość
0.89/20
Iupac Name
N-(2-butynyl)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C10H17N/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h10-11H,4-9H2,1H3
Klucz InChI
AMTIWUUGQBIURS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009891.html
Boiling point
105-106/12 Torr
gęstość
0.89/20
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009891.html