Merck
MAT047027651
Matrix Scientific
N-Methyl bromofluoroacetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.98
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-2-fluoro-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C3H5BrFNO/c1-6-3(7)2(4)5/h2H,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
MINFGRMBJUDPPR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009024.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009024.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)