Merck
MAT047027256
Matrix Scientific
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.96
Numer MDL:
bp
103
Iupac Name
3,3-dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Inchi Code
1S/C3HCl2F3O.H2O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8;/h2H;1H2
Klucz InChI
MLEKWOQVHQYTNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008910.html
Boiling point
103
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008910.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)