Merck
MAT047025257
Matrix Scientific
4-Ethylbenzylamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
Numer MDL:
bp
110/8 Torr
gęstość
0.8826/24
Iupac Name
(4-ethylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h3-6H,2,7,10H2,1H3
Klucz InChI
DGAGEFUEKIORSQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient/argon
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007464.html
Boiling point
110/8 Torr
gęstość
0.8826/24
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007464.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)