Merck
MAT047025045
Matrix Scientific
2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)malondialdehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.6
Numer MDL:
mp
140-143
Iupac Name
2-(4-chloro-2-nitrophenyl)malonaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6ClNO4/c10-7-1-2-8(6(4-12)5-13)9(3-7)11(14)15/h1-6H
Klucz InChI
NYLPVNGQGLWFEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006863.html
Melting Point
140-143
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006863.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)