Merck
MAN514346800
Manchester Organics
(3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridin-7-yl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.06
Numer MDL:
Iupac Name
(3-iodoimidazo[1,2-a]pyridin-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7IN2O/c9-7-4-10-8-3-6(5-12)1-2-11(7)8/h1-4,12H,5H2
Klucz InChI
WQBVGLDOOIGACS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/F52584
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)