Merck
MAN458950733
Manchester Organics
1-Bromo-2-fluoro-4,5-dimethylbenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.05
Numer MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4,5-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrF/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
QAQMEWQVHCIKMW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z50393
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)