Merck
MAN428716740
Manchester Organics
2,3,5-Triiodobenzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
483.81
Numer MDL:
Iupac Name
2,3,5-triiodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3I3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
Klucz InChI
ROJLASMOZHOOOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/G49733
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)