Merck
MAN412119410
Manchester Organics
3-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO/c7-4-1-5(3-10-2-4)11-6(8)9/h1-3,6H
Klucz InChI
PGQKUYBGLPHSLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P14700
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)