Merck
MAN412118847
Manchester Organics
Propyl methanesulfonate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
propyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H10O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
DKORSYDQYFVQNS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S40933
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)