Merck
MAN372906539
Manchester Organics
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,5-diamino-3,4-thiophenedicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N4S/c7-1-3-4(2-8)6(10)11-5(3)9/h9-10H2
Klucz InChI
TXCXJWUMYTXWMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/A31097
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)