Merck
MAN326369078
Manchester Organics
3-Bromo-5-chloro-benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.46
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-chlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrClO/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H
Klucz InChI
JGMGDYUVFBBCEQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/L23501
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)