Merck
MAN238931724
Manchester Organics
4-Amino-3,5-difluorophenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.11
Numer MDL:
Iupac Name
4-amino-3,5-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H,9H2
Klucz InChI
YHQVBHFKCBFNEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P21374
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)