Merck
MAN238930880
Manchester Organics
2-(Trifluoromethoxy)terephthalic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.13
Numer MDL:
Iupac Name
2-(trifluoromethoxy)terephthalic acid
Inchi Code
1S/C9H5F3O5/c10-9(11,12)17-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(15)16/h1-3H,(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
VVTIYBRREAGBBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P20593
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)