Merck
MAN238930736
Manchester Organics
6-Chloro-2-phenyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.7
Numer MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine
Inchi Code
1S/C13H10ClN3/c14-10-6-7-11-16-12(13(15)17(11)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
Klucz InChI
LTHBDSUCOZRAMU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/V20456
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)