Merck
MAN238929173
Manchester Organics
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.07
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO2S/c7-3-1-6(13(10,11)12)5(9)2-4(3)8/h1-2H,(H2,10,11,12)
Klucz InChI
VUBHGNHDBFATNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H14126
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)