Merck
MAN182109158
Manchester Organics
1-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.58
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6ClF3/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10,11)12/h1-4H,5H2
Klucz InChI
WGQGWJIUZVXRKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/M15099
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)