Merck
MAN182108768
Manchester Organics
2,3-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.9
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,3-dibromoisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3Br2NO2/c7-4-3(6(10)11)1-2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11)
Klucz InChI
ICISUZSRQHUJKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z18401
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)