Kluczowe dokumenty
LIFH999A5F61
Life Chemicals Inc.
{3-oxabicyclo[4.1.0]heptan-7-yl}methanol
Wybierz wielkość
250 MG
2474,55 zł
500 MG
3896,10 zł
1 G
5358,60 zł
2.5 G
10 717,20 zł
5 G
16 081,65 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1922-0135-250MG
2474,55 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
2474,55 zł
500 MG
3896,10 zł
1 G
5358,60 zł
2.5 G
10 717,20 zł
5 G
16 081,65 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1922-0135-250MG
2474,55 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(3-oxabicyclo[4.1.0]heptan-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c8-3-6-5-1-2-9-4-7(5)6/h5-8H,1-4H2
Klucz InChI
VBTCOFGVPGTNNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)