Kluczowe dokumenty
LIFH987F71F3
Life Chemicals Inc.
methyl octahydrocyclopenta[c]pyrrole-3a-carboxylate
Wybierz wielkość
250 MG
1503,45 zł
500 MG
2293,20 zł
1 G
3545,10 zł
2.5 G
7084,35 zł
5 G
10 629,45 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F8880-1674-250MG
1503,45 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1503,45 zł
500 MG
2293,20 zł
1 G
3545,10 zł
2.5 G
7084,35 zł
5 G
10 629,45 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.22
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F8880-1674-250MG
1503,45 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
methyl hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-3a(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-12-8(11)9-4-2-3-7(9)5-10-6-9/h7,10H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
HFQYLMMYIGSJBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)