Kluczowe dokumenty
LIFH97BF5A8E
Life Chemicals Inc.
3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl}piperidine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.19
Numer MDL:
Iupac Name
2-(3-piperidinyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3.2ClH/c1-4-10(8-13-5-1)11-7-9-3-2-6-14-12(9)15-11;;/h2-3,6-7,10,13H,1,4-5,8H2,(H,14,15);2*1H
Klucz InChI
QUMFUHSMDXBITD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)