Kluczowe dokumenty
LIFH93CB08F7
Life Chemicals Inc.
ethyl 2-bromoprop-2-enoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.01
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 2-bromoacrylate
Inchi Code
1S/C5H7BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
UCDOJQCUOURTPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)