Kluczowe dokumenty
LIFH55F4F2C8
Life Chemicals Inc.
1-(1-benzofuran-2-yl)propan-2-amine
Wybierz wielkość
250 MG
1316,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2148-2659-250MG
1316,25 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1316,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2148-2659-250MG
1316,25 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
1-(1-benzofuran-2-yl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-8(12)6-10-7-9-4-2-3-5-11(9)13-10/h2-5,7-8H,6,12H2,1H3
Klucz InChI
QGLBWEFCBFEAPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)