Kluczowe dokumenty
LIFH31555C9E
Life Chemicals Inc.
2-(4-(methylthio)phenyl)thiazolidine
Wybierz wielkość
250 MG
1474,20 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1967-3432-250MG
1474,20 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1474,20 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.35
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1967-3432-250MG
1474,20 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
methyl 4-(1,3-thiazolidin-2-yl)phenyl sulfide
Inchi Code
1S/C10H13NS2/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)10-11-6-7-13-10/h2-5,10-11H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
BMGXOHKYNWJQRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)