Kluczowe dokumenty
LIFH309942D1
Life Chemicals Inc.
1-(2,2-difluoroethyl)piperidin-4-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.17
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C7H11F2NO/c8-7(9)5-10-3-1-6(11)2-4-10/h7H,1-5H2
Klucz InChI
DYLIPBUMUVWHAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)