Kluczowe dokumenty
LIFH309942C8
Life Chemicals Inc.
4-[(1-hydroxycyclopentyl)methyl]piperazin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.27
Numer MDL:
Iupac Name
4-((1-hydroxycyclopentyl)methyl)piperazin-2-one
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c13-9-7-12(6-5-11-9)8-10(14)3-1-2-4-10/h14H,1-8H2,(H,11,13)
Klucz InChI
JTDIBRTVYIWNNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)