Kluczowe dokumenty
LIFH22CC18A5
Life Chemicals Inc.
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]butanoic acid
Wybierz wielkość
250 MG
684,45 zł
500 MG
1029,60 zł
1 G
1474,20 zł
2.5 G
2948,40 zł
5 G
4422,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2167-9556-250MG
684,45 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
684,45 zł
500 MG
1029,60 zł
1 G
1474,20 zł
2.5 G
2948,40 zł
5 G
4422,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2167-9556-250MG
684,45 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO2S/c11-8-3-5-9(6-4-8)14-7-1-2-10(12)13/h3-6H,1-2,7H2,(H,12,13)
Klucz InChI
KSIOAHCIEIQBOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)