Kluczowe dokumenty
LIFH22CC1875
Life Chemicals Inc.
5-amino-3,3-dimethylcyclohexan-1-ol
Wybierz wielkość
250 MG
1187,55 zł
500 MG
1819,35 zł
1 G
2819,70 zł
2.5 G
5633,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2147-2986-250MG
1187,55 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1187,55 zł
500 MG
1819,35 zł
1 G
2819,70 zł
2.5 G
5633,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2147-2986-250MG
1187,55 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
5-amino-3,3-dimethylcyclohexan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-8(2)4-6(9)3-7(10)5-8/h6-7,10H,3-5,9H2,1-2H3
Klucz InChI
VPTMLCZYRTULJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)