Kluczowe dokumenty
LIFH11AADBAF
Life Chemicals Inc.
5,6,7,8-tetrahydroquinazoline-2,6-diamine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.13
Numer MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroquinazoline-2,6-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N4.2ClH/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(10)12-7;;/h4,6H,1-3,9H2,(H2,10,11,12);2*1H
Klucz InChI
VHEBNAXRTDUOPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)