Kluczowe dokumenty
LIFH0483048C
Life Chemicals Inc.
3-(benzylamino)butanoic acid
Wybierz wielkość
250 MG
239,85 zł
500 MG
315,90 zł
1 G
403,65 zł
2.5 G
947,70 zł
5 G
1474,20 zł
10 G
2503,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1911-3044-250MG
239,85 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
239,85 zł
500 MG
315,90 zł
1 G
403,65 zł
2.5 G
947,70 zł
5 G
1474,20 zł
10 G
2503,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.25
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1911-3044-250MG
239,85 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-(benzylamino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-9(7-11(13)14)12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,12H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
QIXZNMWEYBPTEQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)