Kluczowe dokumenty
LIFH03B69E34
Life Chemicals Inc.
3-cyclopropyl-6-(piperazin-1-yl)pyridazine
Wybierz wielkość
250 MG
1585,35 zł
500 MG
2848,95 zł
1 G
5107,05 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1967-6705-250MG
1585,35 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1585,35 zł
500 MG
2848,95 zł
1 G
5107,05 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.27
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1967-6705-250MG
1585,35 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-cyclopropyl-6-(piperazin-1-yl)pyridazine
Inchi Code
1S/C11H16N4/c1-2-9(1)10-3-4-11(14-13-10)15-7-5-12-6-8-15/h3-4,9,12H,1-2,5-8H2
Klucz InChI
YIZZNGPMLFFSOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)