Kluczowe dokumenty
LIFH03B69E1A
Life Chemicals Inc.
1-(5-fluoropyrimidin-2-yl)azetidine-3-carboxylic acid
Wybierz wielkość
250 MG
1538,55 zł
500 MG
2761,20 zł
1 G
4943,25 zł
2.5 G
9886,50 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2158-1842-250MG
1538,55 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1538,55 zł
500 MG
2761,20 zł
1 G
4943,25 zł
2.5 G
9886,50 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.17
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2158-1842-250MG
1538,55 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Iupac Name
1-(5-fluoro-2-pyrimidinyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8FN3O2/c9-6-1-10-8(11-2-6)12-3-5(4-12)7(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,13,14)
Klucz InChI
CWWQJGFDOQLIQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)