Kluczowe dokumenty
LIF947290600
Life Chemicals Inc.
3-chloro-2-(piperidin-4-yloxy)pyridine hydrochloride
Wybierz wielkość
250 MG
813,15 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2147-1160-250MG
813,15 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
813,15 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.14
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2147-1160-250MG
813,15 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-chloro-2-(piperidin-4-yloxy)pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O.ClH/c11-9-2-1-5-13-10(9)14-8-3-6-12-7-4-8;/h1-2,5,8,12H,3-4,6-7H2;1H
Klucz InChI
YFNDOQVVVFUYIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)