Kluczowe dokumenty
LIF945291985
Life Chemicals Inc.
[3-(2-methoxyphenoxy)propyl](methyl)amine hydrochloride
Wybierz wielkość
250 MG
216,45 zł
500 MG
298,35 zł
1 G
386,10 zł
2.5 G
766,35 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1909-1624-250MG
216,45 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
216,45 zł
500 MG
298,35 zł
1 G
386,10 zł
2.5 G
766,35 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.72
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1909-1624-250MG
216,45 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-(2-methoxyphenoxy)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO2.ClH/c1-12-8-5-9-14-11-7-4-3-6-10(11)13-2;/h3-4,6-7,12H,5,8-9H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
LUPUXPVLYRVVKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)