Kluczowe dokumenty
LIF945291870
Life Chemicals Inc.
5-bromopyrimidine-2,4-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.01
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,4-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C4H5BrN4/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H,(H4,6,7,8,9)
Klucz InChI
SUHXPSAYNUCJSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)