Kluczowe dokumenty
LIF945291245
Life Chemicals Inc.
4-(4-bromophenyl)azetidin-2-one
Wybierz wielkość
250 MG
1053,00 zł
500 MG
1766,70 zł
1 G
2948,40 zł
2.5 G
5896,80 zł
5 G
8845,20 zł
10 G
12 899,25 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F8884-2283-250MG
1053,00 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1053,00 zł
500 MG
1766,70 zł
1 G
2948,40 zł
2.5 G
5896,80 zł
5 G
8845,20 zł
10 G
12 899,25 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.07
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F8884-2283-250MG
1053,00 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-(4-bromophenyl)-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(12)11-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,12)
Klucz InChI
YSIKXVRYGIZALB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)