Kluczowe dokumenty
LIF514347092
Life Chemicals Inc.
1H-Indazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
250 MG
128,70 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2173-1247-250MG
128,70 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
128,70 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.61
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2173-1247-250MG
128,70 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1H-indazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6N2O2.ClH/c11-8(12)5-1-2-7-6(3-5)4-9-10-7;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);1H
Klucz InChI
GWFPHPWZNDFVJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)