Kluczowe dokumenty
LIF509446968
Life Chemicals Inc.
4-aminobut-2-yn-1-ol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.57
Numer MDL:
Iupac Name
4-amino-2-butyn-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7NO.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h6H,3-5H2;1H
Klucz InChI
MGQZIBHXEFVTHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)