Kluczowe dokumenty
LIF509444835
Life Chemicals Inc.
6-(benzyloxy)pyrimidin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.23
Numer MDL:
Iupac Name
6-(benzyloxy)pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C11H11N3O/c12-10-6-11(14-8-13-10)15-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2,(H2,12,13,14)
Klucz InChI
LJFMBBBQPOGBHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)