Kluczowe dokumenty
LIF509444623
Life Chemicals Inc.
tert-butyl N-[1-(2-hydroxyethyl)piperidin-4-yl]carbamate
Wybierz wielkość
250 MG
612,90 zł
500 MG
893,70 zł
1 G
1326,60 zł
2.5 G
2473,20 zł
5 G
3625,65 zł
10 G
5129,10 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1906-0423-250MG
612,90 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
612,90 zł
500 MG
893,70 zł
1 G
1326,60 zł
2.5 G
2473,20 zł
5 G
3625,65 zł
10 G
5129,10 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.33
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1906-0423-250MG
612,90 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
tert-butyl 1-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O3/c1-12(2,3)17-11(16)13-10-4-6-14(7-5-10)8-9-15/h10,15H,4-9H2,1-3H3,(H,13,16)
Klucz InChI
DDAYUMXPDZXTIO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)