Kluczowe dokumenty
LIF491378832
Life Chemicals Inc.
3-cyclopropyl-5-(piperidin-3-ylmethyl)-1,2,4-oxadiazole
Wybierz wielkość
250 MG
1502,10 zł
500 MG
2531,70 zł
1 G
4380,30 zł
2.5 G
8580,60 zł
5 G
12 786,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1907-2276-250MG
1502,10 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1502,10 zł
500 MG
2531,70 zł
1 G
4380,30 zł
2.5 G
8580,60 zł
5 G
12 786,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.28
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F1907-2276-250MG
1502,10 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
3-[(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methyl]piperidine
Inchi Code
1S/C11H17N3O/c1-2-8(7-12-5-1)6-10-13-11(14-15-10)9-3-4-9/h8-9,12H,1-7H2
Klucz InChI
FJVVXUCVHCAXTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)