Kluczowe dokumenty
LIF491378817
Life Chemicals Inc.
ethyl 2-(3-oxopiperazin-1-yl)acetate
Wybierz wielkość
250 MG
1989,00 zł
500 MG
3586,05 zł
1 G
6470,10 zł
2.5 G
12 940,20 zł
5 G
19 410,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2167-2592-250MG
1989,00 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1989,00 zł
500 MG
3586,05 zł
1 G
6470,10 zł
2.5 G
12 940,20 zł
5 G
19 410,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: F2167-2592-250MG
1989,00 zł
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
ethyl (3-oxo-1-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H14N2O3/c1-2-13-8(12)6-10-4-3-9-7(11)5-10/h2-6H2,1H3,(H,9,11)
Klucz InChI
VIOSDRGKHPPMFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)