Kluczowe dokumenty
LIF466082928
Life Chemicals Inc.
3-(fluoromethyl)pyrrolidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.14
Numer MDL:
Iupac Name
3-(fluoromethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C5H10FN/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5,7H,1-4H2
Klucz InChI
AEHIVNSTDRLJBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)